GVHP09050
PVDF-Membranfilter, Porengröße 0,22 μm
Durapore®, filter diam. 90 mm, hydrophobic
Synonym(e):
Durapore® Membranfilter, 0,22 µm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Durapore®
Millipore
Parameter
≥16 mL/min-cm2 air flow rate ((Gurley))
>1 mL/min-cm2 water flow rate (at 25 inches Hg withmethanol prewet)
85 °C max. temp.
Durchmesser
90 mm
Filterdurchm.
90 mm
Dicke
125 μm , typical
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
0.5%
Brechungsindex
n/D 1.42
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm pore size
≥65 % porosity
Kapazität
150 μg/cm2
Blasenpunkt
≥18 psi (1.24 bar), air with methanol
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Eigenschaften & Vorteile
- In verschiedenen Porengrößen (sowohl in hydrophilen als auch hydrophoben Varianten) für bedarfsgerechte Anwendungen erhältlich
- Durapore-Membranfilter haben eine sehr geringe Proteinbindung zur Minimierung der Wechselwirkungen mit der Probe und zur Maximierung der Ausbeute
Anwendung
- Luftentkeimung
- Gassterilisation
- Lösungsmittelfiltration
Sonstige Hinweise
- Rückhaltung (Retention) von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
- Verwendungszweck: Rückhaltung oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
- Anwendungshinweise: Die Sterilfiltration von Flüssigkeiten durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) entfernt biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen. Für die selektive Rückhaltung größerer biologischer Verunreinigungen können Flüssigkeiten durch Membranen mit Porengrößen von 0,45 μm (oder größer) gefiltert werden, um Mikroorganismen für die nachfolgende Kultivierung abzuscheiden.
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
- Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften