Merck
GFDX203000
Millipore
Glasfaserdiagnosepad 20 cm x 30 cm Blätter, 100er-Packung
filter L × W 20 cm × 30 cm, pack of 100 sheets
Synonym(e):
Glasfaser-Diagnostik-Pad, Diagnose-Pad, Glasfaserpad, Konjugatpad
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
Verpackung
pack of 100 sheets
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
SureWick®
Filter L × B
20 cm × 30 cm
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
SureWick-® Pad-Materialien sind für den Einsatz in diagnostischen Lateral-Flow-Schnelltests vorgesehen und optimiert, die eine überragende Konsistenz und Leistung erfordern. SureWick®-Glasfaserkonjugat/ Diagnostik-Pads werden verwendet, um Detektorreagenzien freizugeben und den Probenfluss durch die Lateral-Flow-Membran zu erleichtern. Diese Packung enthält 100 Blatt Glasfaser-Diagnostik-Pad-Material (GFDX) im Format 20 cm x 30 cm.
Anwendung
SureWick-® Pad-Materialien sind für den Einsatz als Proben-, Konjugat- oder Absorptionspads in einer Vielzahl von Lateral-Flow-Testanwendungen optimiert, darunter Tests auf Infektionskrankheiten (COVID-19, HIV, Grippe, Malaria, sexuell übertragbare Krankheiten usw.) sowie in den Bereichen Frauengesundheit, Biomarkererkennung, Drogenmissbrauchstests, Arzneimittelentwicklung, Umweltprüfungen, landwirtschaftliche Anwendungen, Lebensmittelsicherheit, Produktqualitätsprüfung und Tiergesundheit.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • SureWick-® Glasfaserpads haben einen geringen Anteil an extrahierbaren Substanzen und ausgezeichnete Konsistenz.
  • Sie sorgen für einen zuverlässigen, vorhersagbaren Probenfluss und eine zuverlässige Reagenzzufuhr.
  • Sie zeichnen sich durch Einheitlichkeit in Bezug auf Dicke und Bettvolumen und gleichmäßige Oberflächenqualität aus.
  • Schnelle Lieferung und kurze Vorlaufzeit.
  • Ausgezeichneter technischer Support.
Rechtliche Hinweise
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable