GF128
Stromal Cell-Derived Factor-1α Protein, Recombinant mouse
Stromal Cell-Derived Factor-1 alpha protein (or SDF-1 alpha protein) is a recently discovered protein belonging to the alpha chemokine (CXC) family of cytokines.
Synonym(e):
SDF-1alpha
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Assay
>99% (SDS-PAGE and HPLC)
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<0.1 ng/μg Endotoxin (of SDF-1 alpha; 1EU/ug)
Aufnahme
sample type hematopoietic stem cell(s)
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable