Wichtige Dokumente
FR180380535
Sigma-Aldrich
Estapor® Fluorescent Carboxylated microspheres
F1-XC-050 FluoXC COOH PS 1%, Green Fluorescent carboxylated microspheres 500nm, Lateral Flow Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Synonym(e):
Detector Particles, Fluorescent Beads
About This Item
UNSPSC-Code:
13102026
NACRES:
NA.24
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1-1000 mL (dark bottle)
Hersteller/Markenname
Estapor®
Konzentration
1% solids
Methode(n)
lateral flow assay: suitable (Immunoassay)
Farbe
fluorescent green
Matrix
polymeric Poly-styrene-co-acrylate
Perlendurchmesser
0.450-0.530 μm±<5%
Kapazität
1-10 μeq/g surface charge density
λmax
470 nm (Emission at 525 nm)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid (COOH)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Estapor® microspheres have been the top choice for many lateral flow diagnostic test manufacturers. Used in millions of assays made by internationally known brands, our microspheres are adapted to both qualitative and quantitative Lateral Flow ImmunoAssays. Our XC fluorescent microspheres are best suited to quantitative lateral flow assays. With their monodispersity and uniformity, creating a standard curve for analyte quantification is easy and reliable.
Anwendung
Main applications of the fluorescent microspheres include qualitative and quantitive Laterflow Immunoassays (LFIA)
Rechtliche Hinweise
Estapor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Estapor® Microspheres, for polymeric supports in diagnostics, life sciences, biotechnology, & environmental applications, offers 100+ microsphere types.