FR180380065
K1-030 Blue COOH PS 10%
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
13102026
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable