Merck
FHUP04700
Millipore
Fluoropore Membranfilter
Fluoropore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic, thickness 50 μm
Synonym(e):
PTFE-Membranfilter, Porengröße 0,45 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE membrane
plain filter
white filter
Agentur
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for EPA 300
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Fluoropore®
Millipore
Parameter
130 °C max. temp.
75 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
Durchmesser
47 mm
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
50 μm
Matrix
Fluoropore®
Porengröße
0.45 μm pore size
Blasenpunkt
≥0.63 bar, air with methanol at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: FHUP
Filtertyp: Oberflächenfilter
Unsere Fluoropore®-Membran ist eine hydrophobe Polymermembran aus Polytetrafluorethylen (PTFE), die an einen Träger aus Polyethylen hoher Dichte gebunden ist, um die Handhabungseigenschaften des Filters für normale Anwendungen zu verbessern. Fluoropore-Membranen bieten eine breite chemische Kompatibilität, hohe Durchflussraten und Konsistenz. (Hinweis: Produkte mit Katalognummern, die „FHUP“ enthalten, sind unlaminiert oder werden ohne Unterlage hergestellt.)
Unsere Omnipore-Membran ist eine hydrophile PTFE-Membran, die mit nahezu allen Lösungsmitteln, Säuren und Laugen kompatibel ist.
Eigenschaften und Vorteile:
- Biologisch und chemisch inert
- Hohe Porosität ergibt hohe Durchflussraten
- Hydrophobe und hydrophile PTFE-Varianten für die Filtration wässriger und organischer Proben verfügbar
Anwendungen:
- Fluoropore-Membran: Klärung von Säuren, Basen und Lösungsmitteln; Luftüberwachung; Filterung und Entlüftung von Gasen; UV-Spektroskopie
- Omnipore-Membran: Filtration von wässrigen Lösungen, Klären von Säuren und Laugen
Anwendung
  • Klärfiltration von Säuren, Basen und Lösungsmitteln
  • Filtern oder Entlüften von Gasen
  • UV-Spektroskopie
  • Partikelüberwachung
  • Filtration mobiler Phasen bei HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Analyse auf Mikroplastik
Rechtliche Hinweise
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany