FCMAB255F
Milli-Mark® Anti-Mouse IL-17 FITC Antibody, clone TC11-18H10.1
clone TC11-18H10.1, Milli-Mark®, from rat
Synonym(e):
Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 8
About This Item
Biologische Quelle
rat
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TC11-18H10.1, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Milli-Mark®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Il17A(16171)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunologische Signalübertragung
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
PMA and Ionomycin stimulated EL-4 cells.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable