Merck
EZHAWG47BW
Millipore
EZ-Pak® Membranfilter
EZ-Pak®, filter 0.45 μm, filter diam. 47 mm, circles white mixed cellulose esters (MCE) filter (gridded)
Synonym(e):
Cellulosemischester, MCE-Membran, Membranfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NA.74
Materialien
circles white mixed cellulose esters (MCE) filter (gridded)
Qualitätsniveau
Agentur
ISO 7704
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Hersteller/Markenname
EZ-Pak®
Filterdurchm.
47 mm
Porengröße
0.45 μm filter
Anwendung(en)
food and beverages
water monitoring
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
EZ-Pak® Membranfilter bestehen aus Cellulosemischestern (MCE) mit einer Porengröße von 0,45 μm, haben einen weißen Netzaufdruck und weisen einen Durchmesser von 47 mm auf. Sie sind in einem durchgehenden Papier verpackt und werden gemeinsam mit der EZ-Pak® Curve Abgabevorrichtung für eine praktische Handhabung und Verringerung falscher Ergebnisse aufgrund von Kreuzkontaminationen verwendet. MCE-Membranen sind für eine ausgezeichnete Wiederfindung von Mikroorganismen in Getränke- und Wasseranwendungen konzipiert.
Nach der Probenfiltration wird die EZ-Pak® Membran zusammen mit einem ausgewählten Nährmedium inkubiert, was zur Wiederfindung des gewünschten Mikroorganismus führt.
Anwendung
Der EZ-Pak® Membranfilter wird für die Mikrobenfiltration mit hohem Volumen von Prüfproben wie Wasser, Wein, Bier, Softdrinks aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Gebrauchsfertig.
  • Steril.
  • Durchgehende Basis und einzeln verpackt.
  • Höhere Wiederfindungsraten.
  • Praktische Handhabung.
  • Minimale Kreuzkontamination.
Rechtliche Hinweise
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)