Merck
EZFREAG57
Millipore
EZ-Fluo Reagenzienkit
For fluorescence-based microbial detection technology
Synonym(e):
Fluoreszenz-basiertes Färbekit
About This Item
UNSPSC-Code:
41116130
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NA.85
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
EZ-Fluo
Verpackung
pkg of -57 tests
Lagerbedingungen
room temperature
Methode(n)
Rapid Sterility Testing: suitable
Aufnahme
cell
Anwendung(en)
food and beverages
Nachweisverfahren
fluorometric
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Das EZ-Fluo Reagenzienkit ist ein Bestandteil des EZ-Fluo Schnellnachweissystems, um Kontaminationsereignisse frühzeitiger bekämpfen zu können. Das Kit besteht aus einem Rekonstitutionsreagens, einem Fluoreszenzreagens, einem Färbepuffer, einer Aufbewahrungstasche aus Kunststoff sowie Transferpipetten zur Durchführung von 57 Tests.Das EZ-Fluo-Verfahren basiert auf einem einzigartigen, nicht destruktiven Fluoreszenzmarker. Nach Filtration und Inkubation der gewonnenen Mikroorganismen wird das Färbereagens hinzugegeben. Das Reagens ist zunächst farblos, aber in Wechselwirkung mit lebensfähigen, kultivierbaren Zellen spaltet ein universelles, intrazelluläres, von lebenden Zellen produziertes Enzym das Substrat und setzt den Fluorophor frei. Wenn sich der Fluorophor akkumuliert, wird das Signal vervielfältigt und kann mit dem EZ-Fluo Lesegerät detektiert werden.
Anwendung
Das EZ-Fluo Reagenzienkit als Bestandteil des EZ-Fluo Schnellnachweissystems bietet ein effizientes Verfahren zum Nachweis von mikrobiologischer Kontamination in filtrierbaren Proben wie Rohmaterialien, Inprozess-Proben, Endprodukten und Umweltproben.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Schneller und genauer quantitativer Nachweis von Kontaminanten
  • Das Färbeverfahren ist nicht destruktiv
  • Eine zuverlässige Alternative für den Nachweis von mikrobiologischen Kontaminanten
Rechtliche Hinweise
EZ-FLUO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany