Merck
EZCURVE01
Millipore
EZ-PAK® Membranspender Curve
Membrane filtration, General microbiological analysis
Synonym(e):
EZ-CURVE
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.24
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
EZ-Pak®
Verpackung
pkg of (1 unit)
dilution
(Membrane filter dispenser)
Aufnahme
sample type beer
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
Anwendung(en)
bioburden testing
water monitoring
(Beverages, Water)
Kompatibilität
Membrane filtration
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der EZ-PAK® Membranspender Curve ist ein solider und haltbarer Hochdurchsatz-Membranspender. Es ist ein leichtes und tragbares Gerät, das mühelos von einer Laborbank zur anderen gebracht werden kann. Der Spender ermöglicht eine sterile Hochgeschwindigkeitsausgabe mit berührloser Bedienung. EZ-PAK® Membranen sind Verbrauchsartikel, die zwecks bequemer Handhabung in den Spender geladen werden können. Zwecks besserer Arbeitsleistung und besserem Anwendungskomfort wird der gleichzeitige Einsatz unseres MICROFIL® Filtrationssystems empfohlen. Jede Kartusche enthält 150 Membranen. Die Membranen können mit einer Pinzette ohne direkte Berührung mit der Hand ausgepackt, dispensiert und zwecks Transfer einheitlich und präzise ausgerichtet werden. Steuerelemente der Software verhindern die versehentliche Ausgabe mehrerer Membranen. Die glatte Geräteform ermöglicht ein müheloses Reinigen und das Kunststoffmaterial ist mit verschiedensten Desinfektionsmitteln kompatibel. Das neue, mit Deckel ausgestattete Design ermöglicht ein einfaches Beladen der Kartusche in weniger als 30 Sekunden. Der leistungsstarke Infrarotsensor ermöglicht die Ausgabe einer Membran in weniger als einer Sekunde. Der Membranspender funktioniert mit und ohne Netzanschluss. Mit einem vollständig aufgeladenen Lithium-Ionen-Akku können bis zu 10.000 Membranen ausgegeben werden. Nach 10 Minuten Leerlaufzeit schaltet das Gerät in den Standby-Modus, um Energie zu sparen.
Anwendung
Der EZ-PAK® Membranspender Curve wird zur effizienten und einheitlichen Ausgabe von Membranfiltern zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hochgeschwindigkeitsausgabe von Sterilmembranen
  • Berührlose Bedienung
  • Einhändiger Membrantransfer
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
New IFU Method No.12 for detection and enumeration of Alicyclobacillus spp. in juice and juice-related products and their ingredients intended for human consumption
Verwandter Inhalt
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.