EX0273
Specially Denatured Alcohol 3A
200 Proof
Synonym(e):
Specially Denatured Alcohol 3A
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
liquid
Zusammensetzung
ethyl alcohol, 94.8-95.4 % (w/w)
methyl alcohol, 4.55-5.00 % (w/w)
Konzentration
200 proof in alcohol (denatured)
Verunreinigungen
≤0.0025% Acidity (as acetic acid)
Farbe
APHA: ≤10
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2