Merck
ET12/2-3D0
Millipore
NovaSeptum® GO Tri-Clamp-Halter, 1 Anschluss
About This Item
UNSPSC-Code:
41104105
Materialien
303 stainless steel nut (locking nut and tool)
polysulfone ring(s) (safety ring )
Qualitätsniveau
Produktlinie
NovaSeptum® GO
Leistungsmerkmale
autoclavable
Parameter
-80-150 °C temp. range (-112-302 °F)
6 bar max. pressure (87 psi) at ±25 °C
Anwendung(en)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pathogen testing
pharma/biopharma processes
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
viral therapy
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Der NovaSeptum® GO T.C.-Halter ist zur Verwendung mit NovaSeptum® GO Probennahmeeinheiten konzipiert. Der Halter passt auch mit einem T.C. Für eine optimale aseptische Lösung den Halter zusammen mit einem NovAseptic® Verbinder verwenden.
Gerätekonfiguration: Sterilprobennahmeverbinder
Spezifität
NovaSeptum® Go Probennahmehalter sind zur Verwendung mit einer 2-mm-Durchmesser-Nadelgröße, die ein breites Spektrum von Anwendungen ermöglicht, konzipiert. Für besseren Schutz kann jeder Halter mit dem NovaSeptum® GO Sicherungs-Tag (ENSTAG) verwendet werden, um eine versehentliche Betätigung zu verhindern. In jeder Box ist ein Qualitätszertifikat enthalten.
Anwendung
ET12/2-3D0 (1 Spritze, 1 Einheit je Box)
Sterilitätsprüfung, Pyprogenprüfung, Endotoxinprüfung, chemische Analyse, pH-Analyse und Fermentationsanwendungen
Komponenten
  • Magazin: Glasfaserverstärktes Polysulfon (PSU)
  • Sicherungsring: PSU
  • Sicherungsmutter und Werkzeug: Edelstahl gemäß SS2346, ASTM® 303
  • Sicherungs-Tag: Polyamid/Edelstahl
  • Benetzte Materialien: Edelstahl gemäß 316L EN 1.4435, ASME SA 479/ASTM® A 479, EN 10 272
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany