Alle Fotos(1)
Key Documents
DATAL0GGER95
Millipore
-95 °C Temperaturdatenlogger
-95°C single use data logger, for dry ice temperature measurement during shipment of pyromat® cells or pyrodetect cryoblood
Synonym(e):
Datenaufzeichnungsgerät, Temperaturdatenaufzeichner
About This Item
UNSPSC-Code:
41111970
NACRES:
NB.79
Materialien
plastic body
Qualitätsniveau
Agentur
ISO 17025
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21CFR Part 11
Parameter
0.05 kg operating weight
L × B × H
96 mm × 50 mm × 16 mm
Anwendung(en)
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with PyroMAT® Cells and PyroDetect Cryoblood
Allgemeine Beschreibung
Der -95 °C Temperaturdatenlogger ist speziell für extrem niedrige Temperaturen von bis zu -95 °C, die in Trockeneislieferungen vorherrschen, konzipiert.
Trockeneis erreicht bekanntermaßen niedrige Temperaturen von etwa -78 bis -79 °C und die meisten Datenlogger, die bei -80 °C funktionieren, können diese Daten loggen. Manchmal fällt die Temperatur von Trockeneis beim Transport jedoch unter den erwarteten Bereich und verursacht eine Lücke beim Loggen der genauen Temperatur.
Der Bereich des -95 °C Temperaturdatenloggers kann Schwankungen während des Transports aufzeichnen und ein Abfallen der Temperaturen bis auf -95 °C messen.
Der benutzerfreundliche Plug-and-Play-Datenlogger zeichnet Temperaturen in 2-Minuten-Intervallen auf und erzeugt einen Datenbericht im PDF-Format.
Anwendung
Der -95 °C Temperaturdatenlogger wird zum Aufzeichnen und Darstellen von Temperaturdaten von Lieferungen auf Trockeneis von PyroMat® Zellen und PyroDetect Kryoblut verwendet.
Sonstige Hinweise
Dies ist ein Einwegprodukt, das mit PyroMat® Zellen oder PyroDetect Kryoblut versandt wird, um die Temperatur während des Transports in Trockeneis zu überwachen.
Es kann nicht einzeln zur Verwendung durch den Kunden nach dem Erhalt erworben werden, da es vor dem Transport aktiviert wird.
Rechtliche Hinweise
PYROMAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany