CVVL73TP240-P
Durapore® 0.1 µm, Cartridge
About This Item
Materialien
PVDF membrane
polypropylene support
silicone O-ring
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Produktlinie
Durapore®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
30 in.
Breite
2.7 in.
Filtrationsfläche
2.07 m2
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.1 μm pore size
Kartuschencode
Code 7