Wichtige Dokumente
CVVL72TP375-P
Durapore® 0.1 µm, Cartridge
About This Item
Materialien
PVDF membrane
polypropylene support
silicone O-ring
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Produktlinie
Durapore®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
20 in.
Breite
2.7 in.
Filtrationsfläche
1.38 m2
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.1 μm pore size
Kartuschencode
Code 7
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany