Wichtige Dokumente
CVHL71PP480-P
Durapore®, 0,45 µm, Kartusche
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Materialien
PVDF membrane
polypropylene support
silicone O-ring
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Produktlinie
Durapore®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Methode(n)
bioburden reduction: suitable
Länge
10 in.
Breite
2.7 in.
Filtrationsfläche
0.69 m2
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.45 μm pore size
Kartuschencode
Code 7
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany