CP2ALLREST
Q-Gard® A-Aufbereitungspack
Polishing cartridge for AFS® 8/16 and AFS® 8D/16D systems
Synonym(e):
Q-Gard® Aufbereitungskartusche
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Guarantee water quality; Virgin ion-exchange resins for ion removal; Ensure compliance with system specifications
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Q-Gard®
Methode(n)
ion chromatography: suitable
Kompatibilität
for use with AFS®
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Wasserqualität garantieren.
- Übereinstimmung mit Systemspezifikationen sicherstellen.
- Nutzt Ionenaustausch-Technologien für die Wasseraufbereitung.
- e-Sure-Tag mit RFID-Technologie zur Sicherheit und automatischen Archivierung der Packparameter.