Wichtige Dokumente
CP2073006
Millipore
Lifegard 2.0 µm nominal, Cartridge
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
Materialien
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
polypropylene support
silicone O-ring
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Produktlinie
Lifegard
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Methode(n)
prefiltration: suitable
Länge
30 in.
Breite
2.7 in.
Filtrationsfläche
1.38 m2
Matrix
Lifegard
Porengröße
2.0 μm nominal pore size
Kartuschencode
Code 7
Rechtliche Hinweise
Lifegard is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany