CP1ALLRES
AFS® Modul
For AFS® 3 systems
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Virgin ion-exchange resins for ion removal
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
AFS®
Widerstandsfähigkeit
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
Kompatibilität
for use with AFS® (1999-2012)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
AFS® Module enthalten eine Kombination von Aufreinigungsmedien, die sorgfältig ausgewählt wurden, um ionische Spurenverunreinigungen zu entfernen, die sich auf bestimmte Anwendungen auswirken. Die Module bestehen aus Polypropylen und Polyethylen, die für die Erzeugung von Reinwasser geeignet sind und sich für extrahierbare Substanzen mit niederen organischen Stoffen und für ionische extrahierbare Substanzen eignen.
Anwendung
Das AFS® Modul entfernt ionische Verunreinigungen, um die für Ihre Anwendungen erforderliche Wasserqualität zu erreichen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Garantiert die Wasserqualität.
- Gewährleistet die Einhaltung der Systemspezifikationen.
- Bei der Aufreinigungstechnologie kommen Ionenaustauscherharze für die Ionenentfernung zum Einsatz.
Komponenten
Natürliche Ionenaustauscherharze zur Entfernung von Ionen
Rechtliche Hinweise
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany