CP1502S03
Lifegard™, 1,0 µm nominal, Kartusche
pore size 1.0 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Synonym(e):
Lifegard™ Cartridge Filter 20 in. 1.0 μm Code 0
About This Item
Materialien
borosilicate glass fiber (BGF)
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Produktlinie
Lifegard™
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Lifegard™
Parameter
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Methode(n)
prefiltration: suitable
Länge
20 in.
Breite
2.7 in.
Nennlänge Kartusche
20 in. (50 cm)
Durchmesser
7.4 cm (2.9 in.)
Filtrationsfläche
0.92 m2
Verunreinigungen
≤1.0 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.1 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤500 mg/cartridge
Matrix
Lifegard™
Porengröße
1.0 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Kartuschencode
Code 0 (2-222; O-rings)
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verpackung
Sonstige Hinweise
- Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: BioProcessing
- Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Gesamtkeimzahl
- Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Anleitungen für die Dampfsterilisation & Integritätsprüfung sowie die erste Seite des Leitfadens für die Sichtprüfung
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
- Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Spezifikationen
Angaben zur Herstellung
30 min mit heißem Wasser bei 80 °C
10 Autoklavenzyklen oder SIP-Zyklen bei 121 °C für 30 min