Wichtige Dokumente
CHGE73TS240-P
Millipore Express® SHC, Kartusche
About This Item
Materialien
polyethersulfone membrane (PES)
silicone O-ring
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Produktlinie
Millipore Express®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
30 in.
Breite
2.7 in.
Kerngröße
, polysulfone
Filtrationsfläche
1.44 m2
Matrix
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
Kartuschencode
Code 7
Rechtliche Hinweise
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany