CC-125ML-RU
Human IgG Monoclonal Antibodies For Research Use
Anti-CW from the clone MS-353, Human IgG, For non-IVD/Research Use
Synonym(e):
Anti-CW from the clone MS-353, Research Use Only
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Antikörperform
unpurified
Klon
MS-353, monoclonal
Form
liquid
Verpackung
pkg of 125 mL
Methode(n)
agglutination assay: suitable
Isotyp
IgG
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable