CBL1337F
Anti-PECAM-1 Antibody, clone 390, FITC conjugated
clone 390, Chemicon®, from rat
Synonym(e):
CD31
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
390, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PECAM1(5175)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Adhäsions-Proteine (CAMs – Zelladhäsionsmoleküle)
Immunohistochemistry: acteone fixed frozen tissue sections.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable