C5VP001A
Cellicon® Filteranordnung mit Durapore® Membran
filtration area 0.01 m2
Synonym(e):
Cellicon® Perfusionsfilter Durapore® Membran
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PET support
PVDF
polyester support
Qualitätsniveau
Agentur
meets USP Biological Reactivity Test for class VI plastics (family component materials)
Sterilität
sterile; γ-irradiated (level of 25-40kGy)
flow rate measuring range
10 L/min (/m2)
Parameter
1 psi max. reverse press. exposure at 25 °C
1-2.5 L process volume
15 psi at 25 °C (max. burst pressure)
5 psi max. inlet pressure at 25 °C
Filtrationsfläche
0.01 m2
membrane filtration area
0.01 m2
Porengröße
5 μm pore size
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Seed-Train-Perfusion
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
consumable
equipment