BAPP1-150K
MILLIPLEX® Bovine Acute Phase Protein Panel 1
Synonym(e):
Bovine multiplex kit, Luminex bovine immunoassay, Millipore bovine panel, bovine acute phase multiplex kit, Luminex bovine acute phase multiplex kit, bovine multiplexfibrinogen, bovine multiplex haptoglobin
About This Item
Empfohlene Produkte
Speziesreaktivität
bovine
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Milliplex®
Parameter
25 μL sample volume (per well of a 1:100,000 dilution of serum or plasma, or a 1:50,000 dilution of milk)
Methode(n)
multiplexing: suitable
Aufnahme
sample type plasma
sample type serum
sample type milk
Nachweisverfahren
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3