AX1385
Ammoniumsulfat
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonym(e):
Mascagnit
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
meets USP/NF
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<1 Pa ( 25 °C)
Assay
≥99.0%
Form
crystals
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
Glührückstand
≤0.005%
Farbe
white
pH-Wert
5 (100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>280 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
754-764 g/L
Dichte
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
Kationenspuren
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChIKey
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable