Merck
ATTP02500
Millipore
Isopore-Membranfilter
Isopore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Polycarbonat-Membranfilter, Porengröße 0,8 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien:
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Porengröße:
0.8 μm pore size
5-20 % porosity
Filterdurchm.:
25 mm
Dicke:
25 μm
Leistungsmerkmale:
hydrophilic
Materialien
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Isopore
Millipore
Parameter
125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
140 °C max. temp.
4.08 L/min-cm2-psi air flow rate
~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Filterdurchm.
25 mm
Dicke
25 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
<1%
Brechungsindex
n/D 1.6
Matrix
Isopore
Porengröße
0.8 μm pore size
5-20 % porosity
Blasenpunkt
≥1.17 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Isopore Membran ist ein Kernspurfilter aus Polycarbonat, der für alle Anwendungen empfohlen wird, bei denen die Probe auf der Membranoberfläche analysiert wird. Die Isopore Membran bietet deutliche Vorteile für die Analyse luftübertragener Verunreinigungen und anderer Partikel mithilfe eines optischen oder elektronischen Mikroskops. Die Isopore Membran besteht aus einem Polycarbonatfilm, der eine glatte, glasartige Oberfläche zur besseren Probenuntersuchung aufweist. Der spezielle Herstellungsprozess der Membran gewährleistet einen präzisen Porendurchmesser und eine einheitliche Porengröße für die genaue Separation der Proben auf Größenbasis. Filter von gleichem Gewicht sind aufgrund des geringen, gleichmäßigen Teer- und Aschegewichts normalerweise nicht erforderlich.
Eigenschaften & Vorteile:
•Die Membranstruktur hält Partikel auf der Oberfläche zurück und vereinfacht dadurch die Zählung und Analyse
•Isopore Membranen färben nicht, wodurch Hintergrundstörungen reduziert werden
•Nicht-hygroskopisches Material verkürzt die Trocknungs- und Probenanalysezeit
•Lichtdurchlässiges Material erfordert keine Klärung vor der Durchlichtmikroskopie; auch in brauner Ausführung erhältlich
Anwendungen:
Luftmonitoring, Epifluoreszenzmikroskopie, Chemotaxis-Assays
Filtercode: ATTP
Filtertyp: Oberflächenfilter
Anwendung
  • Reflexlichtmikroskopie
  • SEM-Analyse
  • Gravimetrische Analyse
  • Luftüberwachung
  • Asbestüberwachung
  • Analyse von Mikroplastik Mikroplastik
  • Analyse von Mikroplastik in Wasser
Vorsicht
Nach dem Autoklavieren kann die Fließrate ggf. reduziert sein.
Rechtliche Hinweise
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany