AP510S
Sheep Anti-Rabbit IgG Antibody, Cy5 conjugate
from sheep, CY5 conjugate
Synonym(e):
Rabbit immunoglobulin G, Rabbit immunoglobulin gamma
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
sheep
Qualitätsniveau
Konjugat
CY5 conjugate
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rabbit
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Sekundär- & Kontrollantikörper
Sekundärantikörper gegen Gesamtimmunglobulin
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: Performance of this secondary antibody is validated (1.25 µg/mL) by indirect fluorescent labeling of H3K27me3 in NIH/3T3 following a rabbit polyclonal parimary antibody (Cat. No. 07-449) in immunocytochemistry application.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable