Merck
AP30034P0
Millipore
Zellulosefaser-Membranfilter
Millipore, filter diam. 34 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Dicke absorbierende Einlage, 34 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
cellulose fiber
plain filter
white filter
Beschreibung
This is a 34 mm Hydrophilic Cellulose Fiber depth filter. Cellulose support pads are used to reinforce filters in monitors for contamination analysis. When saturated with growth medium, they can also be used for culturing microorganisms on membranes.
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Durchmesser
34 mm
Filterdurchm.
34 mm
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: AP30
Filtertyp: Tiefenfilter
Stützeinlagen aus Cellulose werden zur Verstärkung von Filtern in Millipore-Monitoren zur Kontaminationsanalyse verwendet. Sind sie mit Nährmedium gesättigt, können sie auch zum Kultivieren von Mikroorganismen auf Membranen eingesetzt werden.
Um den Durchfluss und Durchsatz zu erhöhen, können unsere Gittergewebe-Abstandshalter in Serienfiltrationen zwischen Filtern platziert werden, um den nachgelagerten Siebfilter vom „Verblinden“ von vorgelagerten Filterporen abzuhalten.
Eigenschaften und Vorteile
•Verhindern von Membranschäden unter Bedingungen mit hohem Druck oder schnellem Durchfluss
•Spacer ermöglichen das Kombinieren mehrerer Filtrationsschritte in einen einzelnen Prozessschritt, was Zeit spart
Anwendungen:
Luftüberwachung, Umgebungsüberwachung, Aerosolkontaminationsüberwachung
Anwendung
  • Überwachung der Luftqualität
  • Umweltüberwachung
  • Überwachung der Aerosolkontamination
  • Zum Schutz von Membranfiltern bei hohem Druck oder schnellem Durchfluss