Wichtige Dokumente
AP2525725
Millipore
PREFLTR THICK 257MM 25/PK
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
Materialien
glass fiber (with binder resin)
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Parameter
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
Filterdurchm.
257 mm
Dicke
1 mm
Porengröße
2.0 μm pore size
90 % porosity
Allgemeine Beschreibung
Filter Code: AP25
Filter Type: Tiefenfilter