AP184S
Donkey Anti-Sheep IgG Antibody, Cy5 conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from donkey
Biologische Quelle
donkey
Qualitätsniveau
Konjugat
CY5 conjugate
Antikörperform
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
sheep
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
Versandbedingung
wet ice
Anwendung
Sekundär- & Kontrollantikörper
Sekundärantikörper zur Doppelmarkierung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3