Wichtige Dokumente
AP156P
Sigma-Aldrich
Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper der Ziege, Fc, HRP-Konjugat
0.8 mg/mL, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-Kaninchen-IgG (Ziege)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rabbit
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Konzentration
0.8 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Auf der Grundlage der Immunelektrophorese reagiert der Antikörper mit den schweren Ketten von Kaninchen-IgG, aber nicht mit den leichten Ketten der meisten Kaninchen-Immunglobuline. Es wurden keine Antikörper gegen Kaninchen-IgM oder gegen Immunglobulin-Serumproteine nachgewiesen, aber Antikörper können mit Immunglobulinen anderer Spezies kreuzreagieren.
Anwendung
Dieser Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper der Ziege, Fc, HRP-Konjugat ist zur Verwendung in ELISA und WB für den Nachweis von Kaninchen-IgG validiert.
ELISA und Western Blot 1:5.000–1:100.000
Immunhistochemie 1:500–1:5.000
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Sekundär- und Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Fragmentspezifische sekundäre Antikörper
Physikalische Form
Flüssig. Puffer = 0,01 % Natriumphosphat, 0,25 mol/l NaCl, pH 7,6 und gemischt mit 15 mg/ml BSA als Stabilisator ohne Konservierungsstoffe.
REKONSTITUTION:
In 2 ml entionisiertem Wasser rekonstituieren.
Lagerung und Haltbarkeit
Das lyophilisierte Produkt ist bei 2–8 °C bis zu 12 Monate haltbar. Nach der Rekonstitution ist das Produkt als unverdünnte Flüssigkeit bei 2–8 °C mehrere Wochen lang stabil. Verwenden Sie eine sterile Technik, da die Formulierung keine Konservierungsstoffe enthält. Für eine längere Lagerung nach der Rekonstitution empfehlen wir die Zugabe einer gleichen Menge Glycerol, um eine Endkonzentration von 50 % Glycerin herzustellen und das Produkt anschließend bei -20 °C, mit oder ohne Aliquotierung, bis zu 12 Monate aufzubewahren. Bitte beachten Sie, dass die Konzentration des Proteins (und der Puffersalze) nach der Zugabe von Glycerin auf die Hälfte der ursprünglichen Konzentration sinkt. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Donna Newman et al.
Molecular pharmacology, 63(3), 557-564 (2003-02-28)
In this study, we analyze the effect of several retinoids on the expression of nonsteroidal anti-inflammatory drug-activated gene (NAG-1) in normal human tracheobronchial epithelial (HTBE) cells and several lung carcinoma cell lines. The retinoid 6-[3-(1-adamantyl)-4-hydroxyphenyl]-2-naphthalene carboxylic acid (AHPN) greatly enhances
Kimie Date et al.
Scientific reports, 11(1), 12023-12023 (2021-06-10)
Vitronectin (VN) is a glycoprotein found in extracellular matrix and blood. Collagen, a major extracellular matrix component in mammals, is degraded by cathepsin K (CatK), which is essential for bone resorption under acidic conditions. The relationship between VN and cathepsins
Human cytomegalovirus major immediate early 1 protein targets host chromosomes by docking to the acidic pocket on the nucleosome surface.
Mucke, K; Paulus, C; Bernhardt, K; Gerrer, K; Schon, K; Fink, A; Sauer et al.
Journal of virology null
Kimie Date et al.
FEBS open bio, 9(4), 755-768 (2019-04-16)
Liver cirrhosis (LC) is a disease characterized by pathological accumulation and alteration of extracellular matrix (ECM) proteins; the interaction between two such proteins, collagen and vitronectin (VN), is considered to be the key to controlling ECM remodeling in liver cirrhosis.
Morten M Callesen et al.
Molecular oncology, 11(11), 1616-1629 (2017-09-08)
Transgenic porcine cancer models bring novel possibilities for research. Their physical similarities with humans enable the use of surgical procedures and treatment approaches used for patients, which facilitates clinical translation. Here, we aimed to develop an inducible oncopig model of