AP1160
Anti-NDRG1 Mouse mAb (2D7)
liquid, clone 2D7, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-N-myc Downstream Regulator 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2D7, monoclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NDRG1(10397)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
![](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/pdp-descriptions/emd-biosciences-images-stain-en-us-ap1160-stain-ps/emd-biosciences-images-stain-en-us-ap1160-stain-ps.jpg)
![](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/pdp-descriptions/emd-biosciences-images-stain-en-us-ap1160-stain-ic/emd-biosciences-images-stain-en-us-ap1160-stain-ic.jpg)
![](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/pdp-descriptions/emd-biosciences-images-blot-en-us-ap1160-blot/emd-biosciences-images-blot-en-us-ap1160-blot.jpg)
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Paraffin Sections (0.7 g/ml)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
Human endometrium tissue, HeLa cells
Sonstige Hinweise
Leth-Larsen R, et al. 2009. Mol. Cell Proteomics8, 1436.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable