AP1138
Anti-ARSA Mouse pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ARSA(410)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
![](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/pdp-descriptions/emd-biosciences-images-stain-en-us-ap1138-stain/emd-biosciences-images-stain-en-us-ap1138-stain.jpg)
![](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/pdp-descriptions/emd-biosciences-images-blot-en-us-ap1138-blot/emd-biosciences-images-blot-en-us-ap1138-blot.jpg)
Immunoblotting (1-5 µg/ml)
Paraffin Sections (3 µg/ml)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
Human lymph node tissue
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable