AP1062
PhosphoDetect Anti-PDH-E1α (pSer²⁹³) Rabbit pAb
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.41
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable