Wichtige Dokumente
AP10045S0
Millipore
Behälter
pkg of (10 Canisters of 100 absorbent pads), sterile, diam. 45 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122101
eCl@ss:
32030209
NACRES:
NB.24
Materialien
cellulose pad(s)
clear device
polystyrene
Sterilität
sterile
Verpackung
pkg of (10 Canisters of 100 absorbent pads)
Durchmesser
45 mm
Aufnahme
sample(s) (environmental)
sample type sport drink
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type bottled water
sample type cider
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type beer
sample type wine
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
10 Behälter mit je 100 saugfähigen, sterilen Einlagen mit 45 mm Durchmesser, die verwendet werden, um die Filter in Millipore-Monitoren zur Kontaminationsanalyse zu verstärken. Gesättigt mit Nährmedium können sie auch zur Kultur von Mikroorganismen auf Membranen verwendet werden. Zur Erhöhung der Flussrate und des Durchsatzes können unsere Netztrennscheiben zwischen die Filter für eine Serienfiltration platziert werden, um zu verhindern, dass der nachgelagerte Siebfilter die Poren des vorgelagerten Filters zusetzt. Die absorbierenden Einlagen verhindern eine Beschädigung der Membran unter hohem Druck oder hoher Fließgeschwindigkeit. Von dem in diesen absorbierenden Einlagen verwendeten reinen, weißen Cellulose wurden Proben entnommen und getestet. Es entspricht den Spezifikationen.
Anwendung
Diese Einlagen finden Anwendung in Bereichen wie Kliniken, Kosmetika, Umwelt, Lebensmittel und Getränke, industrielle Qualitätskontrolle und Pharmazeutika.
Mikrobiologische Analyse von Bier, abgefülltem Wasser, Most, Erfrischungsgetränken, Sportgetränken und Wein mittels Membranfiltration.
Verlinkung
Ersetzt: AP1 004 7S0