AG105
Black-Gold II Myelin-Färbungskit
Synonym(e):
Myelin stain kit
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.41
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
BLACK-GOLD
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Black-Gold II ist ein Aurohalogenphosphatkomplex, der Myelin im zentralen Nervensystem spezifisch färbt. Die Black-Gold II-Färbung bietet eine hohe Auflösung, hohen Kontrast, eine kurze histochemische Verarbeitungszeit und eine hohe Reproduzierbarkeit. Black-Gold II ist eine neue und verbesserte Version seines Vorgängers Black-Gold (Kat.-Nr. AG390). Die Vorteile des Black-Gold II Myelin-Färbungs-Kits von Millipor’e gegenüber Black-Gold I sind eine bessere Löslichkeit, die Nutzung in höheren Konzentrationen, die Erzeugung einer gleichmäßigeren und konsistenteren Färbung, eine kürzere Färbungsdauer und keine Erfordernis für Intensivierungsverfahren nach der Färbung.
Die Verwendung von Black-Gold II ist auf Studien mit Formalin-fixiertem, nicht in Lösungsmittel verarbeitetem Gewebe zugeschnitten. Das Verfahren färbt große myelinisierte Trakte in einem dunklen Rotbraun, während die individuellen myelinisierten Fasern schwarz erscheinen. Dieser neuartige Tracer kann verwendet werden, um sowohl normales als auch pathologisches Myelin zu lokalisieren. Black-Gold II kann spezifische Veränderungen von Myelin im Zusammenhang mit der Aussetzung gegenüber verschiedenen Neurotoxika wie Kainsäure, Metamphetamin, Acrylamid, Domoinsäure, 3-Nitropropionsäure, Fluor-Gold und Isoniazid aufzeigen und charakterisieren.
Das Black-Gold II Myelin-Färbungskit gibt es auch mit Natriumthiosulfat und Cresylviolett. Die Natriumthiosulfatlösung ist für die Extraktion von überschüssigem Black-Gold II-Farbstoff erforderlich. Dagegen ist Cresylviolett ein Nissl-Farbstoff, der Zellkörper in einem brilliantblauen Farbton färbt und als Gegenfärbung mit Black-Gold II verwendet wird.
Black-Gold II Reinheit: Es wurde keine nachweisbare Menge von nicht komplexiertem Gold gefunden.
Black-Gold II Beleuchtung: Hellfeld oder Dunkelfeld.
Black-Gold II Löslichkeit: In Wasser, Kochsalzlösung oder verdünnten Säuren frei löslich.
Die Verwendung von Black-Gold II ist auf Studien mit Formalin-fixiertem, nicht in Lösungsmittel verarbeitetem Gewebe zugeschnitten. Das Verfahren färbt große myelinisierte Trakte in einem dunklen Rotbraun, während die individuellen myelinisierten Fasern schwarz erscheinen. Dieser neuartige Tracer kann verwendet werden, um sowohl normales als auch pathologisches Myelin zu lokalisieren. Black-Gold II kann spezifische Veränderungen von Myelin im Zusammenhang mit der Aussetzung gegenüber verschiedenen Neurotoxika wie Kainsäure, Metamphetamin, Acrylamid, Domoinsäure, 3-Nitropropionsäure, Fluor-Gold und Isoniazid aufzeigen und charakterisieren.
Das Black-Gold II Myelin-Färbungskit gibt es auch mit Natriumthiosulfat und Cresylviolett. Die Natriumthiosulfatlösung ist für die Extraktion von überschüssigem Black-Gold II-Farbstoff erforderlich. Dagegen ist Cresylviolett ein Nissl-Farbstoff, der Zellkörper in einem brilliantblauen Farbton färbt und als Gegenfärbung mit Black-Gold II verwendet wird.
Black-Gold II Reinheit: Es wurde keine nachweisbare Menge von nicht komplexiertem Gold gefunden.
Black-Gold II Beleuchtung: Hellfeld oder Dunkelfeld.
Black-Gold II Löslichkeit: In Wasser, Kochsalzlösung oder verdünnten Säuren frei löslich.
Komponenten
Black-Gold II: 150 mg Trockenpulver, gelbe Farbe.
Cresylviolett-Färbung: 150 mg Trockenpulver, schwarz-violette Farbe.
5 % Natriumthiosulfat: 10 ml
Cresylviolett-Färbung: 150 mg Trockenpulver, schwarz-violette Farbe.
5 % Natriumthiosulfat: 10 ml
Physikalische Form
Siehe Komponenten
Lagerung und Haltbarkeit
Dieses Kit kann bei Raumtemperatur gelagert werden. Idealerweise wird das Black-Gold II-Pulver aufgrund seiner hygroskopischen Eigenschaften in einem Exsikkator aufbewahrt. Das Trockenpulver ist ungeöffnet und richtig gelagert ab Empfangsdatum bis zu einem Jahr verwendbar. Wenn die Black-Gold II-Färbungslösung resuspendiert wurde, sollte sie im Dunkeln bei 4 °C gelagert werden und ist bis zu 3 Monate haltbar.
TOXIZITÄT: Obwohl die Verbindung eine geringe Toxizität aufzuweisen scheint, wurde sie nicht ausgiebig untersucht. Daher sollte sie im Labor mit routinemäßiger Vorsicht behandelt werden. Nicht für den Verzehr durch Menschen vorgesehen.
TOXIZITÄT: Obwohl die Verbindung eine geringe Toxizität aufzuweisen scheint, wurde sie nicht ausgiebig untersucht. Daher sollte sie im Labor mit routinemäßiger Vorsicht behandelt werden. Nicht für den Verzehr durch Menschen vorgesehen.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Farshid Sepehrband et al.
NMR in biomedicine, 29(3), 293-308 (2016-01-11)
Diffusion-weighted MRI is an important tool for in vivo and non-invasive axon morphometry. The ActiveAx technique utilises an optimised acquisition protocol to infer orientationally invariant indices of axon diameter and density by fitting a model of white matter to the
Introducing Black-Gold II, a highly soluble gold phosphate complex with several unique advantages for the histochemical localization of myelin.
Schmued, Larry, et al.
Brain Research, 1229, 210-217 (2008)
L Schmued et al.
Brain research, 837(1-2), 289-297 (1999-08-06)
A novel haloaurophosphate complex called Black-Gold has been synthesized and applied to localize myelin within the central nervous system. The technique is tailored to studies using formalin fixed non-solvent processed tissue. The technique stains large myelinated tracts dark red-brown, while
Wei Zhen et al.
ASN neuro, 9(4), 1759091417725174-1759091417725174 (2017-08-26)
The cuprizone model is a well-established and investigated paradigm to study demyelination and remyelination in rodents. Cuprizone is usually administrated by mixing in the powdered or pelleted rodent chow. However, since cuprizone is sensitive to the environment and the consumption
Neurotoxic-related changes in tyrosine hydroxylase, microglia, myelin, and the blood-brain barrier in the caudate-putamen from acute methamphetamine exposure.
Bowyer, John F, et al.
Synapse, 62, 193-204 (2008)