ACK5003NT
Amicon® Pro Affinity Concentration Kit Ni-NTA with 3kDa Amicon® Ultra-0.5 Device
Amicon Pro Affinity Concentration Kit Ni-NTA - A Centrifugal Tool for purifying & concentrating His-tagged proteins.
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Amicon®
Hersteller/Markenname
Amicon® Pro
Parameter
10 mL sample volume
Methode(n)
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
Länge
12 cm (4.7 in.)
Durchmesser
2.97 cm
Filtrationsfläche
1 cm2
Arbeitsvolumen
10 mL
Porengröße
3 kDa NMWCO
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
95.9 °F
Flammpunkt (°C)
35.5 °C