ABT168
Anti-Girdin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, monkey
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (immunogen homology)
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CCDC88A(55704)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Cytoskelett
Immunofluorescence Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Girdin in HeLa, Cos-7, and Att20 cells.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Girdin in HeLa cell lysate.
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Girdin in 10 µg of Cos-7 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Cos-7 cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable