ABT1488
Anti-MCAM/CD146 Antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Qualitätsniveau
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, rabbit
Konzentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected MCAM/CD146 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Physikalische Eigenschaften
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit