ABS2221
Anti-SLC27A4/FATP4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 72.32 kDa
observed mol wt ~60 kDa
Aufgereinigt durch
(Unpurified)
Speziesreaktivität
human, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
monkey, rat
Verpackung
antibody small pack of 100 μL
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Epitopsequenz
C-terminal
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Slc27a4(26569)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in Hela cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SLC27A4/FATP4 in Hela cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected SLC27A4/FATP4 in Mouse liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SLC27A4/FATP4 in Western Blotting applications (Newberry, E.P., et. al. (2003). J Biol Chem. 278(51):51664-72; Li, S., et. al. (2020). Proc Natl Acad Sci USA. 117(50):32114-32123).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1