Merck
Alle Fotos(5)
Key Documents
ABS1849
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Rsk1-(Thr359/Ser363)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Ribosomal protein S6 kinase alpha-1, Thr359/Ser363 phosphorylated, 90 kDa ribosomal protein S6 kinase 1, Thr359/Ser363 phosphorylated, MAP kinase-activated protein kinase 1a, Thr359/Ser363 phosphorylated, MAPK-activated protein kinase 1a, Thr359/Ser363 p
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr359/pSer363 )
Angaben zum Gen
human ... RPS6KA1(6195)
Allgemeine Beschreibung
Ribosomale Protein-S6-Kinase alpha-1 (EC 2.7.11.1; UniProt Q15418; auch bekannt als 90 kDa ribosomale Protein-S6-Kinase 1, MAP-Kinase-aktivierte Proteinkinase 1a, MAPK-aktivierte Proteinkinase 1a, MAPKAP-Kinase 1a, MAPKAPK-1a, p90-RSK 1, p90RSK1, p90S6K, ribosomale S6-Kinase 1, RSK-1, S6K-alpha-1) wird vom Gen RPS6KA1 (auch MAPKAPK1A, RSK1 genannt) (Gen-ID 6195) in Menschen kodiert. Ribosomale S6-Kinasen (RSK) sind Serin/Threonin-Kinasen, die bei der Vermittlung der Signalisierung des Signalwegs der Mek1/2-Erk1/2-Mitogen-aktivierten Proteinkinase (MAP-Kinase) eine Rolle spielen. Es gibt zwei Arten von RSK: p70rsk (auch bekannt als S6-Kinase oder S6-H1-Kinase) und p90rsk (auch bekannt als MAPK-aktivierte Proteinkinase). Im Menschen wurden sechs p90rsk-kodierende Gene identifiziert: RPS6KA1 (MAPKAPK1A, RSK1), RPS6KA2 (MAPKAPK1C, RSK3), RPS6KA3 (MAPKAPK1B, RSK2), RPS6KA4 (MSK2), RPS6KA5 (MSK1) und RPS6KA6 (RSK4). Erk1/2 aktiviert p90RSK1 durch sequenzielle Phosphorylierungen, wobei zunächst die C-terminale Kinasendomäne (CTKD) Thr573 von Rsk1 phosphoryliert wird und anschließend eine Ser380-Phosphorylierung an der N-terminalen AGC-Kinasendomäne stattfindet. Alternativ kann Ser380 auch unabhängig von CTKD direkt durch MK2/3 phosphoryliert werden.
Spezifität
Die Spezifität dieses polyklonalen Antikörpers wurde durch die Blockierung des Immunogen-Peptids in einer Western-Blot-Analyse der EGF-induzierten Ziel-Phosphorylierung verifiziert. Die Ziel-Phosphorylierungsstellen Thr359/Ser363 sind basierend auf der gespleißten Isoform 1 von humanem Rsk1 nummeriert (UniProt Q15418-1). Die äquivalenten Stellen in den gespleißten Isoformen 2, 3 und 4 sind Thr368/Ser372 (UniProt Q15418-2), Thr267/Ser271 (UniProt Q15418-3) bzw. Thr343/Ser347 (UniProt Q15418-4).
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das einer humanen von Rsk1-abgeleiteten Sequenz entspricht, die phosphoryliertes Thr359 und Ser363-Reste enthält.
Epitop: pThr359/Ser363.
Anwendung
Analyse mittels Immunpräzipitation: Mit 4,5 µg einer repräsentativen Charge wurde mit Thr359/Ser363 phosphoryliertes Rsk1 aus 500 µg Lysat aus mit EGF-behandelten A431-Zellen ausgefällt.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:250–1.000 wurde die Rsk1-Thr359/Ser363-Phosphorylierung in humanem Gebärmutterhalskrebsgewebe sowie in Schnitten aus normalem Nieren-, Leber- und Darmgewebe nachgewiesen.
Peptidinhibitionsassay: Durch Präinkubation mit dem Immunogen-Peptid, jedoch nicht mit dem entsprechenden nicht phosphorylierten Kontrollpeptid, wurde der Nachweis der Ziel-Rsk1-Phosphorylierungsbande durch den polyklonalen Antikörper verhindert.
Der Anti-Rsk1-Antikörper ist ein Antikörper gegen phospho-Rsk1 (Thr359/Ser363) zur Verwendung in Western Blots, in der Immunpräzipitation, Immunhistochemie und in Peptidinhibitionsassays.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Kinasen & Phosphatasen
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in A431-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,1 µg/ml dieses Antikörpers wurde die Rsk1-Thr359/Ser363-Phosphorylierung in 10 µg Lysat aus mit EGF-behandelten A431-Zellen nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 75 kDa gemessen. 82,72 kDa (Isoform 1 des Menschen), 83,93 kDa (Isoform 2 des Menschen), 72,70 kDa (Isoform 3 des Menschen) und 81,15 kDa (Isoform 4 des Menschen) berechnet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jili Wen et al.
Molecular medicine reports, 16(5), 7548-7552 (2017-09-26)
Infections by pathogens may lead to cardiovascular diseases, including acute/chronic myocarditis. (Coxsackieviruses B3) CVB3 is considered to be the most common causative agent in m‑yocarditis, which can lead to dilated cardiomyopathy. The present study aimed to investigate the mechanism of