ABS1614
Anti-Ric-8B/Synembryn-B Antibody
serum, from rabbit
Synonym(e):
Synembryn-B, Protein Ric-8B, Ric-8B, Ric-8B/Synembryn-B
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, rabbit, human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RIC8B(55188)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the endogenous Ric-8B protein in rabbit reticulocyte lysates (RRL) as well as recombinant murine Ric-8B protein (Chan, P., et al. (2013). Proc Natl Acad Sci U S A. 110(10):3794-3799).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated the endogenous Ric-8B protein from rabbit reticulocyte lysates/RRL (Chan, P., et al. (2013). Proc Natl Acad Sci U S A. 110(10):3794-3799).
Qualität
Western Blotting Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Ric-8B/Synembryn-B in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable