Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
ABS1591
Sigma-Aldrich
Anti-SR-alpha-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
Signal recognition particle receptor subunit alpha, Docking protein alpha, DP-alpha, SR-alpha, SRalpha
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
polyclonal
application:
IP
WB
Speziesreaktivität:
canine, rat, human
Methode(n):
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
canine, rat, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SRPR(6734)
Allgemeine Beschreibung
Signalerkennungspartikel-Rezeptor, Untereinheit alpha (UniProt P08240; auch bekannt als Docking-Protein alpha, DP-alpha, SR-alpha, SRalpha), wird vom SRPR-Gen (Gen-ID 6734) in Menschen kodiert. Sekretorische Proteine besitzen generell N-terminale hydrophobe Signalsequenzen, die sie zur Membran des endoplasmatischen Retikulums (ER) leiten, wo sie für den anschließenden Vesikeltransport in das ER-Lumen transloziert werden. Das Signalerkennungspartikel (SRP) liefert in der Synthese befindliche naszente sekretorische Proteine zusammen mit dem assoziierten Ribosom an das ER-Protein-Translocon (Sec61-Komplex) durch Interaktion mit dem SRP-Rezeptor (SR) auf der ER-Membran. SR ist ein Heterodimer, das sich aus einem peripheren 70-kDa-Membranprotein (SR alpha-Untereinheit oder SRα) und einem 30-kDa-Singlepass-Membranprotein (SR beta-Untereinheit oder SRβ) zusammensetzt. SRα enthält eine N-terminale SRX-Domäne, die ihre Assoziation mit SRβ vermittelt, und eine C-terminale Region, die eine hohe Homologie zur NG-Domäne von SRP54 sowie eine funktionale GTPase-Domäne hat. SRβ enthält auch eine GTPase-Domäne, die nur dann mit der SRX-Domäne SRα interagiert, wenn sich SRα im GTP-gebundenen Zustand befindet. SRα bildet die wichtigste Interaktionsschnittstelle mit SRP.
Spezifität
UniProt (P08240) zufolge wird eine Reaktion mit beiden gespleißten Isoformen von humaner SR-alpha erwartet.
Immunogen
Epitop: Intern (N-terminale Hälfte).
KLH konjugiertes lineares Peptid, das einer internen Sequenz in der N-terminalen Hälfte von menschlichem SR-alpha entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-SR-Antikörper ist zur Verwendung in Western-Blots und Immunpräzipitation für den Nachweis von SR-alpha validiert.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Vesikeltransport
Immunpräzipitationsanalyse: 3 µl aus einer repräsentativen Charge von immunpräzipitiertem SRP-Rezeptor, alpha-Untereinheit (SRα), aus caninem Pankreasgewebelysat mit rauen Mikrosomen - CHAP-Extrakt (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Christopher V. Nicchitta, Duke University Medical Center, Durham, NC).
Western Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung im Verhältnis 1:5.000 einer repräsentativen Charge wurde SR-alpha in 15 µg HeLa-Zelllysat nachgewiesen (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Christopher V. Nicchitta, Duke University Medical Center, Durham, NC).
Western Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde SRP-Rezeptor, alpha-Untereinheit (SRα), in der Brij35-sensitiven (BrS), jedoch nicht in der Brij35-resistenten (BrR) Fraktion von HeLa-ER-Membranproteinen nachgewiesen (Jagannathan, S., et al. (2014). J. Biol. Chem. 2014, 289(37):25907-25924).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde SRP-Rezeptor, alpha-Untereinheit (SRα), im Natriumcholat-Extrakt (CE) einer von Ribosomen gestrippten caninen Pankreaspräparation mit rauen Mikrosomen (RM) nachgewiesen (Migliaccio, G., et al. (1992). J. Cell Biol. 117(1):15-25).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in caninem Pankreasgewebelysat mit rauen Mikrosomen.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:500 wurde SR-alpha in caninem Pankreasgewebelysat mit rauen Mikrosomen nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~75 kDa beobachtet. Die Größe der Zielbande erscheint größer als das berechnete Molekulargewicht von 69,81 kDa (Isoform 1) und 66,56 kDa (Isoform 2)
Physikalische Form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Serum aus Kaninchen mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable