Wichtige Dokumente
ABS1064-I
Sigma-Aldrich
Anti-Hypusin
Synonym(e):
Nε-4-Amino-2-hydroxybutyl(lysin)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Mol-Gew.
observed mol wt ~45 kDa (Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).)
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mammals
Isotyp
IgG
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DOHH(83475)
Spezifität
Dieser polyklonale Kaninchenantikörper erkennt die hypusinierte Form von elF-5A.
Immunogen
Synthetisches Hypusin-haltiges Peptid C-Ahx-STSKTG[hypusin]HGHAKV-Amid.
Zielbeschreibung
Hypusin (Nε-4-Amino-2-hydroxybutyl(lysin)) entsteht bei der posttranslationalen Lysin-Modifizierung. Es ist in allen Eukaryoten und bestimmten Archaeen aber nicht in Eubakterien vorhanden. Derzeit ist der eukaryotische Translationsinitiationsfaktor 5A (eIF-5A) das einzige Protein, das nachweislich Hypusin enthält. Die Modifizierung von elF-5A umfasst zwei Reaktionen. Bei der ersten Reaktion überträgt Desoxyhypusin-Synthase (DHS) die Butylamin-Einheit zur ε-Aminogruppe eines bestimmten Lysinrests von eIF-5A, wodurch Desoxyhypusin gebildet wird. Anschließend erfolgt eine durch Desoxyhypusin-Hydroxylase katalysierte Hydroxylierungsreaktion. Diese Modifizierung ist scheinbar irreversibel. Die hypusinierte Form von elF-5A ist Berichten zufolge die aktive Form, die an der translationalen Elongation, RNA-Bindung und Ribosomassoziierung beteiligt ist. Der hypusinierte eIF5A ist nachweislich für die Zellproliferation und -reaktion auf extrazelluläre Stressoren von Bedeutung. Ohne aktives Hypusin wird die Zellproliferaton gehemmt und die Hemmung der Hypusinbildung führt nachweislich zum Zellüberleben bei bestimmten Stresszuständen, wie Infektionen, Karzinogenese und Fettleibigkeit. (Literatur: Park, MH. und Wolff, EC. (2018). J. Biol. Chem. 293(48) 18710–18718; Nishiki, Y., et al. (2013). Springerplus. 2;421; Zhai, Q., et al. (2016). J. Mol. Biol. 428(3); 603–617).
Physikalische Form
Polyklonales Kaninchenantiserum mit 0,02 % Natriumazid.
Rekonstituierung
Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar. Empfehlungen zur Handhabung: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.