Wichtige Dokumente
ABN458
Sigma-Aldrich
Anti-Cholintransporter-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
High affinity choline transporter 1, Hemicholinium-3-sensitive choline transporter, CHT, Solute carrier family 5 member 7
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC5A7(60482)
Allgemeine Beschreibung
Das als Cholintransporter oder Hemicholinium-3-sensitiver Cholintransporter (CHT) bezeichnete Protein wird vom Gen SLC5A7/CHT1 kodiert und gilt als hochaffiner Cholintransporter in Neuronen. Cholin ist der erste limitierende Faktor bei der Acetylcholin-Synthase und ein wichtiger Neurotransmitter. Acetylcholin ist ein Neurotransmitter des zentralen und peripheren Nervensystems, der eine Vielzahl von autonomen, kognitiven und motorischen Funktionen reguliert. Der Cholintransporter ist an der Zellmembran lokalisiert und wird in cholinerge Neuronen, insbesondere im Putamen und Rückenmark, exprimiert. Cholintransporter-Defekte können mit einem Syndrom in Verbindung gebracht werden, das als distale spinale Muskelatrophie mit Stimmbandlähmung bezeichnet wird. Das Cholintransporter-Protein ist ein Na+- und Cl-abhängiger Transporter, der durch nanomolare Konzentrationen der chemischen Verbindung Hemicholinium 3, eine Verbindung die häufig zur Abreicherung der Acetylcholin-Speicher eingesetzt wird, gehemmt werden kann.
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes Protein, das dem C-Terminus des humanen Cholintransporters entspricht.
Anwendung
Anti-Cholintransporter-Antikörper ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper, der auf Cholintransporter gerichtet ist und in Western Blots und IHC (Paraffin) getestet wurde.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:500 wurde der Cholintransporter in Rückenmark der Ratte und Großhirnrindengewebe des Menschen nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Rückenmarksgewebe-Lysat von Ratten.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde der Cholintransporter in 10 µg Rückenmarksgewebe-Lysat von Ratten nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 70–75 kDa gemessen. Laut UniProt beträgt das Molekulargewicht ~ 63 kDa, es wird jedoch eine Glykosylierungsstelle aufgeführt, die das Gesamtmolekulargewicht um ~ 5 kDa erhöht.
Verlinkung
Ersetzt: AB5960; AB5966
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ajeesh Koshy Cherian et al.
Neurochemistry international, 108, 410-416 (2017-06-05)
The synaptic uptake of choline via the high-affinity, hemicholinium-3-dependent choline transporter (CHT) strongly influences the capacity of cholinergic neurons to sustain acetylcholine (ACh) synthesis and release. To advance research on the impact of CHT capacity in humans, we established the
Ajeesh Koshy Cherian et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(11), 2947-2959 (2017-02-15)
Some rats [sign-trackers (STs)] are prone to attribute incentive salience to reward cues, which can manifest as a propensity to approach and contact pavlovian cues, and for addiction-like behavior. STs also exhibit poor attentional performance, relative to goal-trackers (GTs), which
Maximilian I Pinkham et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 312(3), R368-R379 (2017-01-06)
Heart failure is characterized by the loss of sympathetic innervation to the ventricles, contributing to impaired cardiac function and arrhythmogenesis. We hypothesized that renal denervation (RDx) would reverse this loss. Male Wistar rats underwent myocardial infarction (MI) or sham surgery
Yoshiko Murakata et al.
Frontiers in cardiovascular medicine, 9, 1075358-1075358 (2023-02-07)
There is growing evidence indicating a close relationship between inflammation and atrial fibrillation (AF). Although underlying inflammatory atrial cardiomyopathy may contribute to the development of AF, the arrhythmogenic remodeling caused by atrial inflammation has not been elucidated in detail. Herein