ABN1735
Anti-Oxytocin Receptor
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Oxytocin receptor, OT-R
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... OXTR(5021)
mouse ... Oxtr(18430)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Immunofluorescence Analysis: A 1:1000 dilution from a representative lot detected oxytocin receptor immunoreactivity in wild-type, but not Oxtr-knockout, mouse frozen brain tissue sections (Courtesy of Dr. Moses V. Chao, Langone Medical Center, New York University, U.S.A).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected oxytocin receptor in 10 µg of human uterus tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable