Wichtige Dokumente
ABN1714
Sigma-Aldrich
Anti-Rootletin
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Ciliary rootlet coiled-coil protein
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Crocc(230872)
Allgemeine Beschreibung
Rootletin (UniProt: Q8CJ40; auch bekannt als Zilienwurzel-Coiled-Coil-Protein) wird vom Gen Crocc (auch bekannt als Kiaa0445) (Gen-ID: 230872) in Mausspezies kodiert. Rootletin ist eine wichtige Strukturkomponente der Zilienwurzel, einer zytoskelettartigen Struktur in Zilienzellen, die vom Basalkörper am proximalen Ende einer Zilie ausgeht und sich nach proximal in Richtung Zellkern erstreckt. Es trägt zur Bindekraft der Zentrosomen vor der Mitose bei. In Zilienzellen ist es mit den Zilienwurzeln assoziiert, während es in Nicht-Zilienzellen zwischen, um und an den proximalen Enden der Centriolen lokalisiert ist. Es löst sich zu Beginn der D7-Mitose von den Centriolen und verbindet sich in der Anaphase wieder mit ihnen. Die höchste Expression von Rootletin findet sich in den Photorezeptorzellen der Netzhaut. Geringere Expressionen wurden im Gehirn, in der Luftröhre und in den Nieren festgestellt. In den Photorezeptoren der Netzhaut erstrecken sich die Wurzeln von den Basalkörpern bis zu den synaptischen Endigungen und verankern die Membranen des endoplasmatischen Retikulums entlang ihrer Länge. Während der Embryonalentwicklung ist es entlang der apikalen Bereiche des Neuroepithels in der ventrikulären Zone des Gehirns, in den Anlagen der retinalen Pigmentepithelien und in der neuralen Netzhaut angereichert. Rootletin enthält eine globuläre Kopfdomäne und eine Enddomäne, die aus verlängerten Coiled-Coil-Strukturen besteht. Die Kopfdomäne ist möglicherweise für die Ausrichtung auf den Basalkörper und die Bindung an eine Kinesin-Leichtkette erforderlich. (Literatur: Yang, J., et al. (2002). J. Cell Biol. 159(3): 431-440).
Spezifität
Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper weist Rootletin im Hippocampus und der Großhirnrinde der Maus nach. Er ist gegen ein Epitop innerhalb von 188 Aminosäuren der C-terminalen Region gerichtet.
Immunogen
His-markiertes rekombinanten Fragment, das 188 Aminosäuren aus der C-terminalen Region von Rootletin der Maus entspricht.
Anwendung
Anti-Rootletin-Antikörper, Best.-Nr. ABN1714, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf Rootletin gerichtet ist und in der Immunzytochemie, Immunhistochemie (Paraffin) und Immunpräzipitation getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:50 bis 250 wurde Rootletin in der Großhirnrinde und in Netzhautgeweben von Mäusen nachgewiesen.
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Rootletin in Immunzytochemie-Anwendungen nachgewiesen (Veleri, S., et al. (2014). Nat Commun. 5:4207).
Analyse mittels Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge wurde Rootletin in Immunpräzipitations-Anwendungen nachgewiesen (Yang, J., et al. (2002). J Cell Biol. 159(3):431-40).
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Rootletin in Immunfluoreszenz-Anwendungen nachgewiesen (Sun, X., et al. (2012). Cilia. 1(1):21).
Qualität
Beurteilt mittels Immunhistochemie am Hippocampus der Maus.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:50-Verdünnung dieses Antikörpers wurde Rootletin im Hippocampus der Maus nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~227 kDa gemessen; 226,95 kDa berechnet. In einigen Lysat(en) können uncharakterisierte Banden beobachtet werden.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in PBS mit 50 % Glycerin und ohne Azid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar. Empfehlungen zur Handhabung: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
James F Striebel et al.
Acta neuropathologica communications, 9(1), 17-17 (2021-01-30)
Accumulation of misfolded host proteins is central to neuropathogenesis of numerous human brain diseases including prion and prion-like diseases. Neurons of retina are also affected by these diseases. Previously, our group and others found that prion-induced retinal damage to photoreceptor