Wichtige Dokumente
ABN1687
Sigma-Aldrich
Anti-TBR-2
from rabbit
Synonym(e):
Eomesodermin homolog, T-box brain protein 2, T-brain-2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
polyclonal
application:
IF
IHC
WB
Speziesreaktivität:
mouse
Methode(n):
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
citations:
1
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (based on 100% sequence homology)
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Eomes(13813)
Allgemeine Beschreibung
Eomesodermin-Homolog (UniProt: O54839, auch als T-Box Brain Protein 2, T-brain-2, TBR-2 bekannt) wird vom Eomes-Gen (auch Tbr2 genannt) (Gen-ID: 13813) in Mausspezies kodiert. T-Box-Gene sind eine Transkriptionsfaktor-Familie mit einer hoch konservierten DNA-Bindungsdomäne, die als T-Domäne bezeichnet wird. TBR-2 fungiert als Transkriptionsaktivator, der bei der Gastrulation, Mesoderm-Spezifizierung und Modellierung der Extremitäten eine entscheidende Rolle spielt. Es ist für die Entwicklung des Gehirns von Bedeutung, da es für die Spezifizierung und Proliferation der intermediären Progenitorzellen und deren Vermehrung in der Großhirnrinde benötigt wird. Darüber hinaus ist es nachweislich an der Differenzierung von CD8+-T-Zellen bei der Immunantwort beteiligt, die die Expression von lytischen Effektorgenen reguliert. Seine DNA-Bindungsregion ist an den Aminosäuren 278–458 lokalisiert. Die konditionelle Inaktivierung von TBR-2 während der frühen Gehirnentwicklung führt nachweislich zu Mikrozephalie und schwerwiegenden Verhaltensdefiziten. Zwei Isoformen von TBR-2, die durch alternatives Spleißen erzeugt werden, wurden beschrieben. Bei Isoform 2 fehlen die Aminosäuren 463–481. (Literatur: Bulfone, A., et al. (1999). Mech. Dev. 84 (1–2); 133–138).
Spezifität
Dieser polyklonale Kaninchenantikörper detektiert T-Box Brain Protein (TBR-2) in Mausspezies. Er zielt auf ein Epitop in 20 Aminosäuren der C-terminalen Region ab.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
Konjugiertes lineares Peptid, das 20 Aminosäuren aus der C-terminalen Region von TBR-2 der Maus entspricht.
Anwendung
Anti-TBR-2, Best.-Nr. ABN1687, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper, der auf das Eomesodermin-Homolog (Tbr2) gerichtet ist und in der Immunhistochemie (Paraffin), Immunfluoreszenz und in Western Blots getestet wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde TBR-2 in Immunfloureszenz-Anwendungen nachgewiesen (Nelson, B.R., et. al. (2013). J Neurosci. 33(21):9122–39; Hodge, R.D., et. al. (2013). J Neurosci. 33(9):4165–80).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde TBR-2 in Immunhistochemie-Anwendungen nachgewiesen (Yoon, K.J., et. al. (2008). Neuron. 58(4):519–31).
Immunhistochemische Analyse (Paraffin): Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:1.000 wurde TBR-2 im Hippocampus der Maus, im Gehirn von Mäuseembryonen und in Darmgewebeschnitten von Mäuseembryonen nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in E13–14 aus Mäusegehirn.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:500 wurde TBR-2 in E13–14 aus Mäusegehirn nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 63 kDa gemessen; 74,80 kDa berechnet.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in PBS mit 0,02 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.