Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
ABN1471
Sigma-Aldrich
Anti-TREM-2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Triggering receptor expressed on myeloid cells 2, Triggering receptor expressed on monocytes 2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TREM2(54209)
Allgemeine Beschreibung
Auf myeloide Zellen exprimierter Trigger-Rezeptor 2 (UniProt: Q9NZC2; auch bekannt als TREM-2, auf Monozyten exprimierter Trigger-Rezeptor 2) wird vom TREM2-Gen (Gen-ID: 54209) in Menschen kodiert. TREM2 ist ein Ig-ähnlicher V-Typ-Rezeptor, der von myeloiden Zellpopulationen in verschiedenen Regionen des zentralen Nervensystems exprimiert wird. Berichten zufolge erfolgt seine Expression auch auf Makrophagen und dendritische Zellen, aber nicht auf Granulozyten oder Monozyten. TREM2 wird in der Mikroglia stark exprimiert, wo es zusammen mit seinem Adapterprotein DAP12 die Freisetzung von inflammatorischem Zytokin und die Phagozytose von apoptotischen Neuronen reguliert. TREM-2 spielt eine Rolle bei chronischen Entzündungen und kann die Produktion von konstitutiven anstelle von inflammatorischen Chemokinen und Zytokinen stimulieren. Es bildet einen Rezeptor-Signaltransduktionskomplex mit TYROBP und löst die Aktivierung der Immunreaktionen in Makrophagen und dendritischen Zellen aus. Apolipoprotein E (ApoE) fungiert Berichten zufolge als hochaffiner Ligand für TREM-2. Die ApoE-Bindung verstärkt nachweislich die Phagozytose von apoptotischen N2a-Zellen durch primäre Mikroglia-Zellen. Eine deutlich schwächere ApoE-Bindung lässt sich bei mit der Alzheimer-Krankheit verbundenen TREM2-R47H-Mutanten erkennen. TREM2 wird mit einer Signalpeptidsequenz (AS 1–18) produziert. Die Entfernung führt zu einem reifen Singlepass-Transmembranprotein (AS 175–195) mit einer großen extrazellulären Region (AS 19–174), die eine Ig-ähnliche V-Typ-Domäne (AS 29–112) und ein zytoplasmisches Ende enthält (AS 196–230). Das kurze zytoplasmische Ende weist keine Signaltransduktionsmotive auf und nutzt seine Assoziierung mit dem TYROBP-haltigen Immunrezeptor Tyron-basierten Aktivierungsmotiv (ITAM) für die Signaltransduktion.
Spezifität
Mit diesem polyklonalen Antikörper wird der auf myeloide Zellen exprimierte Trigger-Rezeptor 2 in verschiedenen Hirnregionen des Menschen nachgewiesen. Er zielt auf ein Epitop in 13 Aminosäuren der C-terminalen Region ab.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das 13 Aminosäuren aus der C-terminalen Region von humanem TREM-2 entspricht.
Anwendung
Anti-TREM-2, Best.-Nr. ABN1471, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper, der auf den auf myeloide Zellen exprimierten Trigger-Rezeptor 2 gerichtet ist und in der Immunhistochemie (Paraffin) und in Western Blots getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:1.000 wurde TREM-2 in menschlichem Cerebellum-, menschlichem Knochenmark-, menschlichem Kolon- und menschlichem Nierengewebe nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Gewebelysat aus menschlichem Cerebellum.
Western-Blot-Analyse: Mit 2 µg/ml dieses Antikörpers wurde TREM-2 in 10 µg Gewebelysat des humanen Cerebellums nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 27 kDa gemessen; 25,45 kDa berechnet. Nicht charakterisierte Banden können in manchen Lysaten beobachtet werden.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable